Learn More
2-Metil-3-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495940
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11495940 1 g 1 g
11405950 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11495940
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26533.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261952-02-7
Fórmula molecular C9H6F3N
Peso molecular (g/mol) 185.15
Número MDL MFCD01631593
Clave InChI HXGUSYYIWFJFGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-2-methylbenzotrifluoride, 2-cyano-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl trifluoromethyl benzonitrile, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2778934
Nombre IUPAC 2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 28°C to 31°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Porcentaje de pureza 97%