Learn More
Ácido 2-metil-3-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11495910 1 g 1 g
11405920 5 g 5 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495910
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26518.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62089-35-4
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD01631588
Clave InChI SSCFPSMXIDAJDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209ws1, ksc614g1p, 3-carboxy-2-methylbenzotrifluoride, 2-carboxy-6-trifluoromethyl toluene, 3-trifluoromethyl-2-methybenzoic acid, 3-trifluoromethyl-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-trifluoromethyl-benzoic acid
PubChem CID 2775584
Nombre IUPAC ácido 2-metil-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 106°C to 109°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%