Learn More
2'-Metil-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15405657 1 g 1 g
15415657 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15405657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32888.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-01-6
Fórmula molecular C10H9F3O
Peso molecular (g/mol) 202.176
Número MDL MFCD09832283
Clave InChI CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 46737515
Nombre IUPAC 1-[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Índice de refracción 1.4698
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.17
Porcentaje de pureza 97%