missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metil-3-fenil-1-propeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11454277 5 g 5 g
11464277 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11454277

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20370.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3290-53-7 | C10H12 | 132.206 g/mol

It is used as an active pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.

Solubilidad
Ligeramente soluble en disolventes acuosos.

Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3290-53-7
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.206
Número MDL MFCD00039815
Clave InChI MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene
PubChem CID 18687
Nombre IUPAC 2-Metilprop-2-enilbenceno
SMILES CC(=C)CC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slighlty soluble in aqeous solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.