Learn More
Cloruro de 2-metilo-3-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-164963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10376641 1 g 1 g
10429690 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10376641
Marca: Thermo Scientific Acros 187400010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 60468-54-4
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Número MDL MFCD00007165
Clave InChI XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
PubChem CID 108947
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-2-metil-3-nitrobenceno
SMILES CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42°C to 47°C
Temperatura de inflamación >109°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.