Learn More
Ácido 2-metil-3-[(3,4-metilendioxi)fenil]propiónico, Alfa Aesar™
Código de producto. p-7030325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11387529 1 g 1 g
11397529 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11387529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27924.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77269-66-0
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.213
Número MDL MFCD06203229
Clave InChI DBXAHUCZEXVUKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-3,4-methylenedioxy phenyl propionic acid, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl-2-methylpropanoic acid, acmc-20anr1, 1,3-benzodioxole-5-propanoicacid, a-methyl, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methyl-propanoic acid, 1,3-benzodioxole-5-propanoic acid, .alpha.-methyl, alpha-methyl-1,?3-benzodioxole-?5-?propanoic acid
PubChem CID 19614615
Nombre IUPAC ácido 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanoico
SMILES CC(CC1=CC2=C(C=C1)OCO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21