Learn More
2-Metil-2-oxazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11460468 25 g 25 g
11470468 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11460468
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24612.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N'-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metil-2-oxazolina se utiliza en la polimerización catiónica de una serie de 2-alquil-2-oxazolinas lineales bajo irradiación por microondas. Se somete a polimerización con 2-butil-2-oxazolina para formar copolímero en bloque de poli2(-oxazolina). Se somete a polimerización catiónica por apertura de anillo con 2-(dec-9-enil)-2-oxazolina para producir copoli(2-oxazolina)s. Reacciona con el cloruro de N′-fenil-benzohidrazonoílo para obtener 4-(2-hidroxietil)-5-metil-1,3-difenil-1,2,4-triazol-4-io.
Solubilidad
Soluble en agua (7051 mg/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-64-5
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00005298
Clave InChI GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
Nombre IUPAC 2-metil-4,5-dihidro-1,3-oxazol
SMILES CC1=NCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-oxazoline
Densidad 1.01
Punto de ebullición 109°C to 111°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 104227
Información de solubilidad Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Methyl-2-oxazoline