Learn More
2-Metil-2-oxazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10427190 100 g Frasco de vidrio 100 g
10437190 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10427190
Marca: Thermo Scientific Acros 159971000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-64-5
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00005298
Clave InChI GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
Nombre IUPAC 2-metil-4,5-dihidro-1,3-oxazol
SMILES CC1=NCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-oxazoline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 109.4°C to 110.4°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 100 g
Beilstein 27, 13
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.