Learn More
2-Metil-2-imidazolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11966271 5 g 5 g
11976271 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11966271
Marca: Thermo Scientific Acros 439720050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-26-9
Fórmula molecular C4H8N2
Peso molecular (g/mol) 84.12
Clave InChI VWSLLSXLURJCDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-imidazoline, 2-methylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-methyl, methylglyoxalidine, 2-imidazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1h-imidazole, unii-987f50e3pe, 2-methyl imidazoline, 2-methyl-4,5-dihydroimidazole, 2-methyl-20imidazolin
PubChem CID 10798
Nombre IUPAC 2-metil-4,5-dihidro-1H-imidazol
SMILES CC1=NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-imidazoline
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104°C to 107°C
Color Incoloro a amarillo o blanco a amarillo
Punto de ebullición 110°C (2.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,5696
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o cristales o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-imidazoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.