Learn More
2-Metil-2-(4-morfolinil)propilamina, 97+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419470 250 mg 250 miligramos
11429470 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50308.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173336-43-1
Fórmula molecular C8H18N2O
Peso molecular (g/mol) 158.245
Número MDL MFCD01821227
Clave InChI GFIBMQGRHYGHAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-morpholinopropan-1-amine, 2-methyl-2-4-morpholinyl propylamine, 2-methyl-2-morpholin-4-yl-propylamine, 2-methyl-2-morpholin-4-yl propan-1-amine, 2-methyl-2-morpholin-4-ylpropylamine, 2-methyl-2-morpholin-4-ylpropyl amine, akos bc-3122, acmc-1c5ov, 4-morpholineethanamine,b,b-dimethyl, 4-morpholineethanamine,, a,, a-dimethyl
PubChem CID 1989641
Nombre IUPAC 2-metil-2-morfolin-4-ilpropan-1-amina
SMILES CC(C)(CN)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)propylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.25
Porcentaje de pureza ≥97%