Learn More
2-metil-1H-imidazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10693413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10192934 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10549434 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
3 options
Código de producto. 10693413
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01361DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35034-22-1
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.116
Clave InChI ZWULFIBGPXWGFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-4-formylimidazole, 2-methylimidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-2-methyl-1h-imidazole, 2-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-2-methylimidazole, 2-methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795878
Nombre IUPAC 2-metil-1h-imidazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=NC=C(N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12