Learn More
2-metil-1-propanol, +99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746581 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10317860 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10105353 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10746581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158280025
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Metil-1-propanol, +99 %, C4H10O, número CAS-78-83-1, 1-hidroximetilpropano, 1-propanol, 2-metil, 2-metil-1-propanol, alcohol 2-metilpropilo, alcohol i-butilo, isobutanol, alcohol iso-butilo, alcohol isobutilo, alcohol isobutílico, isopropilcarbinol, 2,5 l, 99 % mín. (GC), 01, 373, 108 °C, 100,0, 99,0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-propanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -108°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 108°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Índice de refracción 1.3945 to 1.3965
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 373
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15, 5176
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosidad 4 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Presión de vapor 11.7mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.