Learn More
2-Methyl-1-Propanol, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7120069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623630 500 mL Glass Bottle 500 ml
15603630 1 L Glass Bottle 1 litro
15613630 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15623630 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 320048500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-Propanol
Punto de fusión -108°C
Densidad 0.803g/mL at 25°C
Punto de ebullición 108°C
Temperatura de inflamación 28°C (82.4°F)
Punto de ignición 801°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Cantidad 500 mL
Número UN UN1212
Beilstein 1730878
Densidad del vapor 2.55 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Presión de vapor 8mmHg (20°C), 8.8mmHg (0°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS