Learn More
2-Metil-1,4-bis(trimetilsiloxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499627 5 g 5 g
11409637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22116.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78018-53-8
Fórmula molecular C13H24O2Si2
Peso molecular (g/mol) 268.50
Número MDL MFCD02683083
Clave InChI IPYOHMJSEPFQSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,4-bis trimethylsiloxy benzene, trimethyl 3-methyl-4-trimethylsilyl oxy phenoxy silane, 2,5-bis trimethylsiloxy toluene, methylhydroquinone, 2tms derivative, methylhydroquinone, bis trimethylsilyl ether, 1,4-bis trimethylsilyl oxy-2-methylbenzene, benzene,2-methyl-1,4-bis trimethylsilyl oxy, 2-methyl-1,4-phenylene bis oxy bis trimethylsilane
PubChem CID 12691803
Nombre IUPAC trimetil-(2-metil-4-trimetilsililoxifenoxi)silano
SMILES CC1=C(O[Si](C)(C)C)C=CC(O[Si](C)(C)C)=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,4-bis(trimethylsiloxy)benzene
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.51
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.