Learn More
2-Metil-1,4-bis(trimetilsiloxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11409637 25 g 25 g
11499627 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11409637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22116.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78018-53-8
Fórmula molecular C13H24O2Si2
Peso molecular (g/mol) 268.50
Número MDL MFCD02683083
Clave InChI IPYOHMJSEPFQSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,4-bis trimethylsiloxy benzene, trimethyl 3-methyl-4-trimethylsilyl oxy phenoxy silane, 2,5-bis trimethylsiloxy toluene, methylhydroquinone, 2tms derivative, methylhydroquinone, bis trimethylsilyl ether, 1,4-bis trimethylsilyl oxy-2-methylbenzene, benzene,2-methyl-1,4-bis trimethylsilyl oxy, 2-methyl-1,4-phenylene bis oxy bis trimethylsilane
PubChem CID 12691803
Nombre IUPAC trimetil-(2-metil-4-trimetilsililoxifenoxi)silano
SMILES CC1=C(O[Si](C)(C)C)C=CC(O[Si](C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,4-bis(trimethylsiloxy)benzene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.51
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive