Learn More
Clorhidrato de 2-metil-1,3-tiazol-4-carboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2698569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752323 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10544994 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10752323
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB03559DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18876-82-9
Fórmula molecular C5H8ClN3S
Peso molecular (g/mol) 177.65
Número MDL MFCD00178765
Clave InChI YYLYRAUCGUIGIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methyl-thiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxamidine, chloride, 4-thiazolecarboximidamide,2-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2799402
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-tiazol-4-carboximidamida; clorhidrato
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.66
Porcentaje de pureza 97%