Learn More
(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4511326
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10603595 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10006924 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10603595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05709DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 76632-23-0
Fórmula molecular C5H7NOS
Peso molecular (g/mol) 129.177
Clave InChI KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
PubChem CID 10582809
Nombre IUPAC (2-metil-1,3-tiazol-4-il)metanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.18
Porcentaje de pureza 97%