missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metoxifenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11475847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11475847 1000 g 1000 g
11485847 50 g 50 g
11495847 250 g 250 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11475847

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24400.0B

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7035-03-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7035-03-2
Número MDL MFCD00001902

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 141°C to 143°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Fórmula molecular C8H7ClO2
Cantidad 1000 g
Número UN UN3439
Beilstein 2087748
Sinónimo 5-chloro-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-methoxy, zlchem 172, pubchem2639, 2-methoxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-chloro-2-methoxy, 5-chloranyl-2-methoxy-benzaldehyde
Clave InChI HXTWDGGMXZXOIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C=O
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 170.59
PubChem CID 3718356
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.