Learn More
Isotiocianato de 2-metoxietilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11303026 5 g 5 g
11393016 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11303026
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10839.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38663-85-3 | C4H7NOS | 117.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38663-85-3
Fórmula molecular C4H7NOS
Peso molecular (g/mol) 117.166
Número MDL MFCD00041126
Clave InChI HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyethyl isothiocyanate, ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxy, 2-methoxyethylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxyethane, 2-methoxyethanisothiocyanate, acmc-1aezw, 2-methoxy ethyl isothiocyanate, #, ethane,1-isothiocyanato-2-methoxy
PubChem CID 123475
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metoxietano
SMILES COCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethyl isothiocyanate
Densidad 1.08
Punto de ebullición 88°C to 92°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 773990
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Porcentaje de pureza ≥98%