Learn More
Cloroformato de 2-metoxietilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455700 5 mL 5 ml
11465700 25 mL 25 ml
11475700 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25937.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 628-12-6 | C4H7ClO3 | 138.547 g/mol
2-methoxyethyl chloroformate was used to produce di-2-dimethoxyethyl hydrazine carboxylate(alternative reagent for the mitsunobu reaction).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó el cloroformato de 2-metoxietilo para producir carboxilato de di-2-dimetoxietilhidrazina (reactivo alternativo para la reacción de Mitsunobu).
Solubilidad
Soluble en la mayoría de disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 628-12-6
Fórmula molecular C4H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 138.547
Número MDL MFCD00058932
Clave InChI NDYYWMXJZWHRLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyethyl chloroformate, chloroformic acid 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethylchloroformate, chloro 2-methoxyethoxy methanone, carbonochloridic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-methoxyethylchlorocarbonat, pubchem12774, methoxyethyl chloroformate, acmc-1awq9, 2-methoxy-ethyl chloroformate
PubChem CID 69400
Nombre IUPAC carbonocloridato de 2-metoxietilo
SMILES COCCOC(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethyl chloroformate
Punto de ebullición 157°C to 158°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Cantidad 5 mL
Número UN UN2742
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico