Learn More
2-Methoxyethanol, ReagentPlus™, ≥99.0%, Honeywell™
Código de producto. 15601680 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
Código de producto. 15601680
Marca: Honeywell Research Chemicals 1854691L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as stabilizer,≥99.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-86-4
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00002867
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Punto de fusión -85°C
Color Incolora
Densidad 0.965g/mL at 25°C
pH 4 to 7
Punto de ebullición 124°C
Límite de explosión 0.245
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 548°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.402(lit.)
Cantidad 1 L
Número UN UN1188
Beilstein 1731074
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09g/mol
Presión de vapor 6.17mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado ReagentPlus
Forma física Liquid