missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxyethanol, Honeywell

Código de producto. p-7073694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15603980 1 L 1 litro
15613980 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15603980 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 334571L
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 109-86-4
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00002867
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
SMILES COCCO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Densidad 0.966-0.968g/mL at 20°C, 0.965g/mL at 25°C
Límite de explosión 0.245
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 548°F
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Cantidad 1 L
Número UN UN1188
Beilstein 1731074
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09g/mol
Presión de vapor 6.17 mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.