Learn More
2-Methoxyethanol, ACS Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Código de producto. p-7120065
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15605080
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 360503500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 109-86-4
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL MFCD00002867
Clave InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nombre IUPAC 2-metoxietanol
SMILES COCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.965g/mL at 25°C
Punto de ebullición 125°C
Límite de explosión 0.245
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 548°F
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Olor Characteristic
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Cantidad 500 mL
Número UN UN1188
Beilstein 1731074
Estabilizante 50ppm BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09g/mol
Presión de vapor 6.17mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.3%
Forma física Liquid