Learn More
2-Metoxi-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15467577 250 mg 250 miligramos
15457577 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15467577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35777.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16554-45-3
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.152
Número MDL MFCD01930197
Clave InChI NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
PubChem CID 85491
Nombre IUPAC 2-metoxi-6-nitroanilina
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-6-nitroaniline
Punto de fusión 73°C to 78°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%