missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7028945
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11411280

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26362.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza como intermedio en química sintética.

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico se utiliza como intermedio en química sintética.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4864-01-1
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.15
Número MDL MFCD01862091
Clave InChI NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13585909
Nombre IUPAC ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 108°C to 111°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado