Learn More
Ácido 2-metoxi-5-metilbencenoborónico, 95 %
Código de producto. 15459827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15459827 1 g 1 g
15469827 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15459827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53059.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Reactivo para reacciones de acoplamiento, preparación de inhibidores selectivos de quinazolinil-fenol de CHK1 como posibles antitumores y radioprotectores, arilación asimétrica catalizada por Rh de aldehídos, reacciones de hidroilación estereoselectiva y acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127972-00-3
Fórmula molecular C8H11BO3
Peso molecular (g/mol) 165.98
Número MDL MFCD02179465
Clave InChI CSVKZOZMPSRLTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-methylphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-methylbenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-methyl-phenyl boronic acid, 2-methoxy-5-methylphenyl boranediol, 5-methyl-2-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-methoxy-5-methylphenyl, boronic acid, b-2-methoxy-5-methylphenyl, pubchem23333, acmc-1byqj, 2-methoxy-5-methyl-phenylboronic acid
PubChem CID 2773485
Nombre IUPAC (2-methoxy-5-methylphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(C)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 95%