Learn More
2-Metoxi-4-vinilfenol, 97 %, estabilizado con un 0,01 % de BHT, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7021028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11494604 1 g 1 g
11404614 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11494604
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13194.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-metoxi-4-vinilfenol se utiliza como agente aromatizante. También se utiliza como una sustancia aromática que se asemeja al trigo sarraceno. Además, se emplea para la señalización química en insectos como el gorgojo de la palma roja. También se utiliza para imitar vainilla, café y cacao.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-61-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00015437
Clave InChI YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-vinylphenol, 4-vinylguaiacol, 4-hydroxy-3-methoxystyrene, p-vinylguaiacol, phenol, 4-ethenyl-2-methoxy, 2-methoxy-4-vinyl-phenol, para-vinylguaiacol, guaiacol, 4-vinyl, phenol, 2-methoxy-4-vinyl, o-methoxy-p-vinylphenol
PubChem CID 332
ChEBI CHEBI:42438
Nombre IUPAC 4-etenil-2-metoxifenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-vinylphenol
Nombre de nota stabilized with 0.01% BHT
Punto de fusión 25°C to 29°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 108°C to 110°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.5818
Cantidad 1 g
Beilstein 2044521
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%