Learn More
2'-Metoxi-4'-(trifluorometoxi)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11461410
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 11461410
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26438.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886500-08-9
Fórmula molecular C10H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 234.17
Número MDL MFCD04115964
Clave InChI YAMJXZPRMMJVTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-methoxy-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-methoxy-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, 1-2-methoxy-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
PubChem CID 3593493
Nombre IUPAC 1-[2-metoxi-4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES COC1=C(C=CC(OC(F)(F)F)=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 97%