Learn More
2-(Isopropiltio)etanol, 98 +%
Código de producto. p-7044218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11387385 5 g 5 g
11397385 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11387385
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05312.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40811-49-2
Fórmula molecular C5H12OS
Peso molecular (g/mol) 120.21
Número MDL MFCD00014038
Clave InChI QGONIKZRWOOHBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylthio ethanol, 2-isopropylsulfanyl ethanol, ethanol, 2-1-methylethyl thio, 2-hydroxyethyl isopropyl sulfide, 2-1-methylethyl thio ethanol, isopropylthioethanol, acmc-1arvo, 2-propan-2-ylthio ethanol, 2-hydroxyethylisopropylsulfide, 2-isopropylsulfanyl ethanol #
PubChem CID 101268
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilsulfaniletanol
SMILES CC(C)SCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Isopropylthio)ethanol
Densidad 0.979
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHS(CH2)2OH
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 1697233
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.21
Porcentaje de pureza ≥98%