missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Isopropilamino-1-feniletanol

Código de producto. p-7033647
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11474770

Marca: Alfa Aesar™ H50793.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 4164-21-0
Fórmula molecular C11H17NO
Peso molecular (g/mol) 179.26
Número MDL MFCD01732724
Clave InChI YANYGOBZUASRHR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-isopropylamino-1-phenylethanol, 1-phenyl-2-propan-2-ylamino ethanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, alpha-isopropylaminomethyl benzyl alcohol, alpha-1-methylethyl amino methyl benzenemethanol, 1-phenyl-1-oxy-2-isopropylamino-aethan german, 1-phenyl-2-propan-2-yl-amino ethan-1-ol, benzyl alcohol, alpha-isopropylaminomethyl, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 20119
Nombre IUPAC 1-phenyl-2-[(propan-2-yl)amino]ethan-1-ol
SMILES CC(C)NCC(O)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.26
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado