Learn More
Ácido 2-bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499927 1 g 1 g
15409937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53168.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 138008-97-6 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138008-97-6
Fórmula molecular C9H13BO3
Peso molecular (g/mol) 180.01
Número MDL MFCD03427050
Clave InChI XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
PubChem CID 5084099
Nombre IUPAC ácido (2-propan-2-iloxifenil)borónico
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 30°C to 35°C
Densidad 1.075
Punto de ebullición 199°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.01
Porcentaje de pureza 95%