Learn More
2-Isobutil-4,5-dimetil-3-tiazolina, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isobutyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline |
| Densidad | 1.487 |
| Punto de ebullición | 208°C |
| Temperatura de inflamación | 87°C (189°F) |
| Índice de refracción | 1.487 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.3 |
| Porcentaje de pureza | 97% |