Learn More
Ácido 2-yodosobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11348346 1 g 1 g
11358346 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11348346
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15606.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
1-Organosulfonyloxy-1, 2-benziodoxol-3-(1H)-ones (3, 4, 5) can be prepared in one step from 2-iodosobenzoic acid and the corresponding sulfonic acids. 2-carboxydiphenyliodonium salts was prepared by the acid-catalyzed condensation of 2-iodosobenzoic acid with benzene, mesitylene, and cyclohexylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las aplicaciones
Las 1-organosulfoniloxi-1, 2-benciodoxol-3-(1H)-onas (3, 4, 5) se pueden preparar en un paso desde el ácido 2-yodosobenzoico y los correspondientes ácidos sulfónicos. Las sales de 2-carboxidifenilyodonio fueron preparadas por la condensación catalizada con ácido de ácido 2-yodobenzoico con benceno, mesitileno y ciclohexilbenceno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-91-6
Fórmula molecular C7H5IO3
Peso molecular (g/mol) 264.018
Número MDL MFCD00002401
Clave InChI IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
Nombre IUPAC ácido 2-iodosilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodosobenzoic acid
Punto de fusión ∽230°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1939973
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.02
Porcentaje de pureza 97%