Learn More
2-Yodopropano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487347
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11487347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15066.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.993 g/mol
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodopropano se utiliza para preparar ácido butírico e isobutírico, como disolvente y también se utiliza en medicina y síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (1,4 g/l).
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-30-9
Fórmula molecular C3H7I
Peso molecular (g/mol) 169.993
Número MDL MFCD00001071
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
Nombre IUPAC 2-yodopropano
SMILES CC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopropane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -90°C
Densidad 1.701
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%, stabilized with copper
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.4982
Cantidad 500 g
Número UN UN2392
Beilstein 1098244
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5214
Información de solubilidad Soluble in water(1.4g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido