Learn More
2-Yodofenilacetonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11313366 1 g 1 g
11323366 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11313366
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12767.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40400-15-5 | C8H6IN | 243.047 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40400-15-5
Fórmula molecular C8H6IN
Peso molecular (g/mol) 243.047
Número MDL MFCD00040888
Clave InChI FPSGTRJUQLYLHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodophenylacetonitrile, 2-2-iodophenyl acetonitrile, 2-iodobenzyl cyanide, o-iodophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-iodo, o-iodobenzyl cyanide, acmc-20a7xu, 2-iodo-phenylacetonitrile, 2-iodo-phenyl-acetonitrile, 2-2-iodophenyl ethanenitrile
PubChem CID 4402282
Nombre IUPAC 2-(2-yodofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenylacetonitrile
Densidad 1.75
Punto de ebullición 139°C to 140°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Beilstein 2083106
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.05
Porcentaje de pureza 96%