Learn More
2-Yodo-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11495483 5 g 5 g
11405493 25 g 25 g
11415493 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11495483
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13439.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-28-6 | C8H9I | 232.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-28-6
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.064
Número MDL MFCD00019012
Clave InChI QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-m-xylene, 2,6-dimethyliodobenzene, m-xylene, 2-iodo, benzene, 2-iodo-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-iodobenzene, 2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, 2,6-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-o-xylene, pubchem3867, acmc-1axwc
PubChem CID 69097
Nombre IUPAC 2-iodo-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-m-xylene
Densidad 1.62
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.6025
Beilstein 1857414
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethyliodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-iodo-1,3-dimethylbenzene