Learn More
Ácido 2-yodo-4-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455607 250 mg 250 miligramos
15435607 1 g 1 g
15445607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32839.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 10-cloro-8-fluoro-10, 11-dihidro-2-trifluorometildibenzotiepina utilizada como material de partida se puede preparar a partir del ácido 2-yodo-4-trifluorometil-benzoico y 4-fluoro-tiofenol.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54507-44-7
Fórmula molecular C8H4F3IO2
Peso molecular (g/mol) 316.018
Número MDL MFCD06408817
Clave InChI WCLYLTXCKMZNOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-iodo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethylbenzoicacid, 2-iodo-4-trifluoromethyl-benzoicacid
PubChem CID 16244090
Nombre IUPAC ácido 2-yodo-4-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.02
Porcentaje de pureza 98%