Learn More
2-Yodo-4,6-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15498367 1 g 1 g
15408377 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15498367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51875.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is employed in the synthesis of benzothiazoles through copper-catalyzed one-pot three-component reactions with use of sodium hydrosulfide as a sulfur surrogate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de benzotiazoles mediante reacciones de un solo componente catalizadas por cobre con el uso de hidrosulfuro sódico como sustituto del azufre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro y lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4102-54-9
Fórmula molecular C8H10IN
Peso molecular (g/mol) 247.079
Número MDL MFCD07779005
Clave InChI ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
PubChem CID 14040290
Nombre IUPAC 2-yodo-4,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Punto de fusión 64°C to 65°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.08
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Iodo-4,6-dimethylaniline