Learn More
Ácido 2-yodo-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
11379885 1 g 1 g
11389885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11379885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19876.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108078-14-4
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.046
Número MDL MFCD00079764
Clave InChI PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
PubChem CID 2759365
Nombre IUPAC ácido 2-yodo-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2439521
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.