Learn More
Ácido 2-hidroxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431648 10 g 10 g
11441648 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13924.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxyphenylacetic Acid is an intermediate in the synthesis of atenolol and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxifenilacético es un intermediario en la síntesis de atenolol y ácido 3,4-dihidroxifenilacético.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-75-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00004323
Clave InChI CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 11970
ChEBI CHEBI:28478
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenylacetic acid
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 10 g
Beilstein 908000
Información de solubilidad Soluble in Methanol and Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%