Learn More
Ácido 2-hidroxioctanoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11307665 1 g 1 g
11317665 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11307665
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02314.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-73-2 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-73-2
Fórmula molecular C8H16O3
Peso molecular (g/mol) 160.213
Número MDL MFCD00014410
Clave InChI JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxycaprylic acid, hydroxyoctanoate, hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy caprylic acid, 2-hydroxy-octanoic acid, octanoic acid, hydroxy, alpha-hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy-n-octanoic acid, 2-hydroxyoctanoate, alpha-hydroxyoctanoic acid
PubChem CID 94180
ChEBI CHEBI:86543
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxioctanoico
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyoctanoic acid
Punto de fusión 66°C to 71°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1760638
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyoctanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Hydroxyoctanoic acid