Learn More
Ácido 2-hidroxihipúrico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-145366 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061730 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10327860 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Código de producto. 10061730
Marca: Thermo Scientific Acros 158620025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 487-54-7 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-54-7
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00002695
Clave InChI ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicyluric acid, 2-hydroxyhippuric acid, salicylurate, o-hydroxyhippuric acid, n-salicyloylglycine, salicyloylglycine, n-2-hydroxybenzoyl glycine, glycine, n-2-hydroxybenzoyl, 2-2-hydroxybenzamido acetic acid, n-o-hydroxybenzoylglycine
PubChem CID 10253
ChEBI CHEBI:9008
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyhippuric acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164°C to 169°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CONHCH2CO2H
Cantidad 2.5 g
Beilstein 10, 92
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyhippuric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.