Learn More
2-Hidroxichalcona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020781
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11405263
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12851.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 644-78-0 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 644-78-0
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.259
Número MDL MFCD00016449
Clave InChI UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1
PubChem CID 5367146
Nombre IUPAC (E)-3-(2-hidroxifenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxychalcone
Punto de fusión ∼154°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2049134
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.