Learn More
Clorhidrato de ácido 2-hidrazinobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10038941 5 g Frasco de vidrio 5 g
10299790 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10038941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411800050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 52356-01-1 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52356-01-1
Fórmula molecular C7H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 188.61
Número MDL MFCD00012931
Clave InChI ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1
PubChem CID 104169
Nombre IUPAC ácido 2-hidracinilbenzoico; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.