Learn More
2-Hexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
500 g
11359609 50 g 50 g
11349609 10 g 10 g
11432657 100 g 100 g
11442657 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11359609
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14867.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
2-Hexanone acts as a solvent for lacquers, ink thinners, nitrocellulose, resins and waxes. It is also employed in the preparation of (±)-monomorine. It also plays a useful role in the preparation of alcohols by transfer hydrogenation of ketones. Further, it is used as a medium evaporating solvent for nitrocellulose acrylates, vinyl and alkyd coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hexanona actúa como disolvente para lacas, diluyentes de tinta, nitrocelulosa, resinas y ceras. Se emplea también en la preparación de (+/-)-monomorina. También juega un papel útil en la preparación de alcoholes por hidrogenación de cetonas por transferencia. Además, se utiliza como un disolvente de evaporación medio para los revestimientos de alquilo, vinilo y acrilatos de nitrocelulosa.
Solubilidad
Miscible con acetona, etanol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-78-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009482
Clave InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
Nombre IUPAC hexan-2-ona
SMILES CCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanone
Punto de fusión -56°C
Densidad 0.811
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.401
Cantidad 50 g
Número UN UN1224
Beilstein 1737676
Índice Merck 14,6033
Información de solubilidad Miscible with acetone,ethanol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%