Learn More
2-Hexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-142459 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386830 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10021590 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10207593 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10386830
Marca: Thermo Scientific Acros 146881000
Solicitar formato a granel o personalizado
2-hexanona, 98 %, C6H12O, número CAS-591-78-6, 2-hexanona, 2-oxohexano, butil metil cetona, hexanona, hexanona-2, cetona, butil metilo, metil butil cetona, metil n-butil cetona, n-butil metil cetona, propilacetona, 500 ml, 01, 689, 127 °C, 100,0, 97,5, incoloro a amarillo, 0,8100 g/ml, 209-731-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-78-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009482
Clave InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
Nombre IUPAC hexan-2-ona
SMILES CCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 127°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3COCH3
Índice de refracción 1.3995 to 1.4015
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 689
Índice Merck 15, 6107
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.