Learn More
2-Hepten-4-ol, (E) + (Z), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400541 1 g 1 g
11410541 5 g 5 g
11420541 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400541 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20057.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 4798-59-8 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4798-59-8
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00021932
Clave InChI DODCYMXUZOEOQF-HWKANZRONA-N
Sinónimo 2-hepten-4-ol, 2e-2-hepten-4-ol, 2e-hept-2-en-4-ol, 2-heptene-4-ol, e-hept-2-en-4-ol, 2e-2-hepten-4-ol #, 2-hepten-4-ol, e + z, 2-hepten-4-ol, e + z 1g
PubChem CID 5366235
SMILES CCCC(O)\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hepten-4-ol
Nombre de nota (E)+(Z)
Índice de refracción 1.4362
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Nombre IUPAC (2E)-hept-2-en-4-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.18
Porcentaje de pureza 98%