Learn More
Sal sódica de 2-hexametildisilazano
Código de producto. 15443977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15443977 250 mg 250 miligramos
11426680 1 g 1 g
11436680 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15443977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30686.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879904-88-8
Fórmula molecular C6H9NaO2Si
Peso molecular (g/mol) 164.211
Número MDL MFCD08457663
Clave InChI LZJRCLPTAZMQQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-furyldimethylsilanol sodium salt, sodium 2-furyldimethylsilanolate, sodium furan-2-yl dimethylsilanolate, sodium furan-2-yldimethylsilanolate, c6h9o2si.na, amtsi047, sodium 2-furanyldimethylsilanolate, sodium dimethyl 2-furyl silanolate, dimethyl-2-furylsilanol sodium salt, sodium furan-2-yl dimethyl silanolate
PubChem CID 23693090
Nombre IUPAC sodio;furano-2-il-dimetil-oxidosilano
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CO1)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Furyldimethylsilanol sodium salt
Punto de fusión ∽92°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21