Learn More
(2-Furanilmetilen)malononitrilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10280643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10280643 5 g Frasco de vidrio 5 g
10578273 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10280643 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374640050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3237-22-7
Fórmula molecular C8H4N2O
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00137623
Clave InChI CRUJHLHRJSNZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furfurylidenemalononitrile, 2-furan-2-ylmethylene malononitrile, furfural-malonitril, 2-furanylmethylene malononitrile, malononitrile, furfurylidene, 2-furan-2-ylmethylidene propanedinitrile, 2-furfurylidenemalononitrile, furfural-malonitril german, 1,1-dicyano-2-2-furyl ethylene, furan-2-ylmethylidene propanedinitrile
PubChem CID 18606
SMILES N#CC(=CC1=CC=CO1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Furanylmethylene)malononitrile
Punto de fusión 70°C to 74°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-(furan-2-ilmetiliden)propanodinitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.13
Porcentaje de pureza 98+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Furanylmethylene)malononitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.