Learn More
Ácido 2-formil-4,5-(metilendioxi)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400006 250 mg 250 miligramos
15499995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52666.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94838-88-7
Fórmula molecular C8H7BO5
Peso molecular (g/mol) 193.95
Número MDL MFCD01319005
Clave InChI AKEPUIJBVDGLMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-formylbenzo d 1,3 dioxol-5-yl boronic acid, 2-formyl-4,5-methylenedioxyphenylboronic acid, 2-formyl-4,5-methylenedioxy benzeneboronic acid, 2-formyl-4,5-methylenedioxy phenylboronic acid, 6-formyl-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 6-formyl-2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid, boronic acid,b-6-formyl-1,3-benzodioxol-5-yl, 6-formyl-2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 4,5-methylenedioxy-2-formylphenylboronic acid, 6-formyl-1,3-benzodioxole-5-yl boronic acid
PubChem CID 2773423
SMILES OB(O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Formyl-4,5-(methylenedioxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 231°C to 233°C
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido (6-formil-2H-1,3-benzodioxol-5-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.95
Porcentaje de pureza 96%